616387
Nα-Tosyl-Phe Chloromethyl Ketone
Irreversible inhibitor of chymotrypsin.
Sinonimo/i:
Nα-Tosyl-Phe Chloromethyl Ketone, TPCK
Descrizione
RTECS - XT5613500
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Descrizione generale
Irreversible inhibitor of chymotrypsin. Useful for inhibiting chymotrypsin activity in trypsin preparations. Inhibits apoptosis in thymocytes. Blocks the induction of nitric oxide synthase by γ-interferon and lipopolysaccharides (EC50 = 20 M).
Azioni biochim/fisiol
chymotrypsin activity in preparations
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol.71, 488.
Murakami, T., et al. 1991. Biochim. Biophys. Acta1079, 279.
Nierodzik, M.L., et al. 1991. J. Clin. Invest.87, 229.
Wilson, W.E., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 17777.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3