P2714
Protease Inhibitor Cocktail
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine and metallo-proteases, for general use, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Cocktail di inibitori delle proteasi da polmone bovino, Mix di inibitori delle proteasi
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Polvere di cocktail di inibitori delle proteasi, for general use, lyophilized powder
Origine biologica
bovine lung
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- in un tampone per saggi di radioimmunoprecipitazione per la lisi di campioni di cristallino di uccello e analisi mediante western blotting
- in una soluzione tampone fosfato (PBS) per la macinazione delle foglie utilizzate per l'espressione di proteine ricombinanti per la purificazione delle particelle pseudovirali (VLP)
- nel PBS per la dissoluzione del campione liofilizzato di secrezione cutanea di A. loloensis per la purificazione dei peptidi
- in una soluzione di NaCl 0,1 M per il lavaggio e la raccolta delle secrezioni cutanee di rana
Azioni biochim/fisiol
Componenti
AEBSF 2 mM
Aprotinina 0,3 μM
Bestatina 116 μM
E-64 14 μM
EDTA 1 mM
Leupeptina 1 μM
Ogni componente è in possesso di proprietà inibitorie specifiche.
Avvertenza
Quantità
Gli estratti non contengono tutti gli stessi livelli di enzimi endogeni e pertanto può essere necessario correggere il volume del cocktail richiesto.
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3