Key Documents
04693116001
Roche
Cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete
Tablets provided in EASYpacks
Sinonimo/i:
inibitore di proteasi
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Forma fisica
tablet
Confezionamento
pkg of 20 tablets
Produttore/marchio commerciale
Roche
Solubilità
water: soluble
Assorbimento
0.08 at 280 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le compresse di inibitori della proteasi cOmplete inibiscono un ampio spettro di proteasi a serina e cisteina, le metalloproteasi e le calpaine. Grazie alla loro composizione ottimizzata, le compresse mostrano un′eccellente inibizione e sono adatte per preservare proteine isolate da tessuti animali e vegetali, nonché da lieviti e batteri.
Le compresse cOmplete contengono EDTA e inibitori delle proteasi sia irreversibili che reversibili. Gli inibitori delle proteasi presenti nelle compresse cOmplete non formano complessi irreversibili con i gruppi SH delle proteine.
Specificità
Inibisce un ampio spettro di serina e cisteina proteasi e le metalloproteasi, oltre alle calpaine.
Applicazioni
Il cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete è stato usato come componente
  • nel tampone di estrazione per l′estrazione delle proteine da piantine di Arabidopsis
  • nel tampone del saggio di radioimmunoprecipitazione (RIPA) per l′isolamento delle proteine dai linfociti
  • nel tampone di estrazione per la lisi dei protoplasti.
cOmplete è utilizzato per inibire le proteasi a serina e a cisteina, oltre che le metalloproteasi, in estratti cellulari ottenuti da batteri, mammiferi, lieviti e piante.
cOmplete contiene inibitori delle proteasi sia reversibili che irreversibili. Raccomandiamo quindi di aggiungere cOmplete a tutti i tamponi e le soluzioni stock normalmente protette con inibitori delle proteasi e non solo durante le fasi iniziali di purificazione.
cOmplete contiene EDTA (1 compressa produce una soluzione con EDTA 1 mM in 50 mL). Pertanto, il tampone di estrazione non deve contenere cationi bivalenti come Ca2+, Mg2+, o Mn2+, in quanto in caso contrario l'inibizione delle metalloproteasi potrebbe risultare incompleta. Nel caso si intenda purificare la proteina di interesse tramite IMAC (cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati), ad esempio, nel caso di proteine ricombinanti con etichetta di poli-istidina, l'EDTA deve essere eliminato (es., mediante dialisi) prima della cromatografia. In alternativa si può usare il prodotto cOmplete senza EDTA. Queste compresse sono identiche alle compresse cOmplete standard, ad eccezione del fatto che non contengono EDTA né altri agenti chelanti.
Le compresse cOmplete sono in grado di inibire l'attività proteolitica di grandi volumi di estrazione (fino a 50 mL). Nel caso si lavori con volumi più piccoli (fino a 10 mL), è consigliabile utilizzare le compresse cOmplete Mini. La composizione della compressa cOmplete Mini è identica a quella di una compressa cOmplete normale.
Caratteristiche e vantaggi
Le compresse di inibitori della proteasi cOmplete consentono di proteggere le proteine da un'ampia gamma di proteasi. Se non inibita, in pochi minuti l'attività proteolitica può degradare la proteina isolata con giorni di lavoro. Ognuna di queste comode compresse solubili in acqua contiene una miscela di inibitori delle proteasi che inibisce l'attività proteolitica nella maggior parte delle cellule: animali, vegetali, lieviti e batteri. Non richiedono di essere pesate o dosate, assicurando così risultati riproducibili.
  • Comodità: è sufficiente spingere la compressa a rapido dissolvimento attraverso la confezione in laminato di EASYpack, nel tampone.
  • Protezione completa: preservano istantaneamente le proteine da un'ampia gamma di proteasi.
  • versatile - assicurano la protezione delle proteine ​negli estratti ottenuti da quasi tutti i tipi di tessuti o cellule: animali, vegetali, lieviti, batteri e funghi.
  • Sicure: queste compresse sono atossiche e non presentano rischi per l′operatore e per quelli che lo circondano.
Confezionamento
20 compresse di cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete confezionate singolarmente in blister di laminato.
Componenti
Miscela proprietaria di diversi inibitori delle proteasi con ampia specificità inibitoria.
Stato fisico
Compresse in confezioni di blister di laminato
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: 1 compressa per 50 mL di soluzione di estrazione
Soluzione di lavoro: Manipolazione
Spingere con cautela la compressa attraverso la confezione in laminato con la base del pollice (non con l′unghia, per evitare la rottura delle compresse).
Preparazione della soluzione di lavoro
Una compressa è sufficiente per inibire l′attività proteolitica in 50 mL di soluzione di estrazione. In caso di attività proteolitica molto elevata, si deve usare una compressa per 25 mL di tampone di estrazione. Le compresse possono essere aggiunte direttamente al terreno di estrazione. In alternativa, si può preparare una soluzione madre (conc. 25 X).
Preparazione di una soluzione madre (conc. 25 X).
Sciogliere una compressa cOmplete in 2 mL di acqua dist. o in 2 mL di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): è possibile conservare la soluzione madre a 2-8°C per 1-2 settimane o per almeno 12 settimane fra -15 e -25°C.
Ricostituzione
Solubili in tamponi acquosi, si possono aggiungere direttamente al tampone di estrazione. In alternativa, preparare una soluzione madre 25X in 2 mL di acqua o di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0. La soluzione madre è stabile per 1-2 settimane a 2-8 °C o per almeno 12 settimane tra -15 e -25 °C; utilizzabili anche in soluzioni contenenti tioli a 15-25 °C.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C. (è anche possibile la conservazione tra -15 e -25 °C)
Note legali
cOmplete is a trademark of Roche
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
ProBDNF/p75NTR/sortilin pathway is activated in peripheral blood of patients with alcohol dependence
Zhou L, et al.
Translational Psychiatry, 7(11), 2-2 (2018)
Yuying Zhao et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 32(9), e13895-e13895 (2020-06-10)
Hirschsprung's disease (HSCR) is a congenital gastrointestinal disorder, characterized by enteric ganglia absence in part or entire of the colon, due to abnormal colonization and migration of enteric neural crest cells (ENCCs) during development. Currently, besides surgery which is the
Yanke Chen et al.
Nature cell biology, 22(10), 1276-1285 (2020-10-03)
Breast cancer brain metastasis (BCBM) is a devastating disease. Radiation therapy remains the mainstay for treatment of this disease. Unfortunately, its efficacy is limited by the dose that can be safely applied. One promising approach to overcoming this limitation is
The receptor-like cytoplasmic kinase BIK1 localizes to the nucleus and regulates defense hormone expression during plant innate immunity
Lal NK, et al.
Cell host & microbe, 23(4), 485-497 (2018)
Sinead Toomey et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 99-99 (2020-02-24)
An increasing number of anti-cancer therapeutic agents target specific mutant proteins that are expressed by many different tumor types. Successful use of these therapies is dependent on the presence or absence of somatic mutations within the patient's tumor that can