Documenti fondamentali
04693159001
Roche
Cocktail di inibitori di proteasi cOmplete, Mini, senza EDTA
Tablets provided in EASYpacks
Sinonimo/i:
Compresse di inibitori delle proteasi
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Stato
tablet
Confezionamento
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
(Starting concentration: 1 tablet contains protease inhibitors sufficient for a 10 ml cell extract.)
tecniche
inhibition assay: suitable
Solubilità
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Assorbimento
0.08 at 280 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le compresse cOmplete, Mini, senza EDTA inibiscono un ampio spettro di proteasi a serina e cisteina. A differenza delle altre compresse cOmplete, non contengono EDTA e lasciano quindi inalterata la stabilità e la funzionalità delle proteine metallo-dipendenti. Inoltre, la purificazione per affinità delle proteine di fusione con etichetta di poli-istidina mediante IMAC (cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati) viene facilitata, non necessitando di dialisi.
Grazie alla loro composizione ottimizzata, le compresse mostrano eccellenti effetti di inibizione delle proteasi a serina e a cisteina e sono efficaci nel preservare le proteine​isolate da tessuti animali e vegetali, nonché da lieviti e batteri. Le compresse cOmplete, Mini, senza EDTA contengono inibitori delle proteasi sia irreversibili che reversibili. Non inibiscono le proteasi aspartiche e le metalloproteasi
Le compresse cOmplete Mini, prive di EDTA sono identiche alle compresse cOmplete Mini, l'unica differenza è che non contengono EDTA o altri agenti chelanti ( EGTA).
Specificità
Miscela di diversi inibitori di proteasi. Per l′inibizione di serina e cisteina ma non di metalloproteasi.
Applicazioni
Il cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete, Mini, senza EDTA è stato usato come componente
  • del tampone nonidet P-40 (NP-40) per la preparazione del lisato cellulare di cellule di neuroblastoma
  • del tampone di lisi tissutale per l′omogenizzazione e la lisi dei tessuti di corteccia prefrontale
  • del tampone del saggio di radioimmunoprecipitazione (RIPA) su ghiaccio per la lisi delle cellule ovariche di criceto cinese (CHO-K1)
cOmplete, Mini, senza EDTA è usato per l′inibizione delle proteasi a serina e cisteina in estratti di batteri, lieviti, cellule vegetali e animali.
Si utilizzano le compresse cOmplete Mini esenti da EDTA per inibire l'attività proteolitica in volumi piccoli (fino a 10 mL) nei casi cui la presenza dell'EDTA potrebbe interferire con la stabilità delle proteine (ad es.nel caso di proteine contenenti metalli) o con le analisi successive. Poiché l'EDTA interferisce con l'IMAC (cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati), per l′isolamento di proteine di fusione marcate con poli-His è consigliabile l′utilizzo delle compresse cOmplete Mini prive di EDTA.
Se si lavora con volumi più grandi (fino a 50 mL), si raccomanda l′uso delle compresse cOmplete esenti da EDTA.
Caratteristiche e vantaggi
  • Comodità: è sufficiente spingere la compressa a rapido dissolvimento attraverso la confezione in laminato di EASYpack, nel tampone.
  • Protezione completa: preservano istantaneamente le proteine da un'ampia gamma di proteasi (vedere la Tabella 1).
  • versatile - assicurano la protezione delle proteine ​negli estratti ottenuti da quasi tutti i tipi di tessuti o cellule: animali, vegetali, lieviti, batteri e funghi.
  • Sicure: queste compresse sono atossiche e non presentano rischi per l′operatore e per quelli che lo circondano.
Confezionamento
30 compresse di cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete confezionate singolarmente in blister di laminato. Ciascuna compressa è sufficiente per un volume di 10 mL di soluzione.
Qualità
Prestazioni analizzate su estratto pancreatico.
Stato fisico
Compresse in confezioni di blister di laminato
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: 1 compressa per 10 mL di soluzione di estrazione
Soluzione di lavoro: Manipolazione
Spingere con cautela la compressa attraverso la confezione in laminato con la base del pollice (non con l′unghia, per evitare la rottura delle compresse).
Preparazione della soluzione di lavoro
Una compressa cOmplete Mini senza EDTA è sufficiente per inibire l′attività proteolitica in 10 mL di soluzione di estrazione. Nel caso fosse presente un'attività proteolitica molto elevata, è consigliabile utilizzare una compressa per 7 mL di tampone di estrazione. Le compresse possono essere aggiunte direttamente al terreno di estrazione. In alternativa, è possibile preparare una soluzione madre (conc. 7X).
Preparazione della soluzione madre (conc. 7X):
Sciogliere una compressa di inibitore delle proteasi cOmplete, Mini, priva di EDTA in 1,5 mL di acqua distillata o in 1,5 mL di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): è possibile conservare la soluzione madre a 2-8°C per 1-2 settimane o per almeno 12 settimane fra -15 e -25 °C.
Ricostituzione
Sciogliere in tamponi acquosi o aggiungere direttamente al tampone di estrazione. In alternativa, preparare una soluzione madre 7x in 1,5 mL di acqua o di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0. La soluzione madre è stabile per 1-2 settimane a 2-8 °C o per almeno 12 settimane tra -15 e -25 °C; è utilizzabile in soluzioni contenenti tiolo a 15-25 °C.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C. (è anche possibile la conservazione tra -15 e -25 °C)
Altre note
Solo per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Note legali
cOmplete is a trademark of Roche
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
David S Guttery et al.
Life science alliance, 3(12) (2020-10-28)
Cells use fatty acids (FAs) for membrane biosynthesis, energy storage, and the generation of signaling molecules. 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase-DEH-is a key component of very long chain fatty acid synthesis. Here, we further characterized in-depth the location and function of DEH, applying
Erin L Cole et al.
Insects, 11(3) (2020-03-04)
Natural selection should favor the transfer of immune competence from one generation to the next in a context-dependent manner. Transgenerational immune priming (TGIP) is expected to evolve when species exploit pathogen-rich environments and exhibit extended overlap of parent-offspring generations. Dampwood
Ariana Rostami et al.
Cell reports, 31(13), 107830-107830 (2020-07-02)
The kinetics of circulating cell-free DNA (cfDNA) release may provide a real-time assessment of induced cell death. However, there is a limited understanding of the underlying biological rationale for cfDNA release following distinct treatments and cell death mechanisms. Here, we
Danielly Dubberstein et al.
Frontiers in plant science, 11, 1049-1049 (2020-08-01)
This study unveils the single and combined drought and heat impacts on the photosynthetic performance of Coffea arabica cv. Icatu and C. canephora cv. Conilon Clone 153 (CL153). Well-watered (WW) potted plants were gradually submitted to severe water deficit (SWD)
Fang Tian et al.
Drug design, development and therapy, 14, 1041-1055 (2020-03-27)
Many studies have confirmed that high myopia is related to the high prevalence of cataracts, which results from apoptosis of lens epithelial cells (LECs) due to endoplasmic reticulum stress. Krüppel-like factor 6 (KLF6) is a tumor suppressor that is involved