Documenti fondamentali
11836170001
Roche
Cocktail di inibitori di proteasi cOmplete, Mini, senza EDTA
Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided in a glass vial, Tablets provided in a glass vial
Sinonimo/i:
cocktail di inibitori delle proteasi, inibitore delle proteasi, inibitore delle proteasi roche
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Stato
tablet
impiego
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
Confezionamento
vial of 25 tablets
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
inhibition assay: suitable
Solubilità
aqueous buffer: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le compresse di inibitori delle proteasi cOmplete, Mini, senza EDTA inibiscono un ampio spettro di proteasi a serina e a cisteina. Contrariamente ad altre compresse cOmplete, non contengono EDTA e lasciano inalterate la stabilità e la funzionalità delle proteine metallo-dipendenti. Il loro utilizzo facilita inoltre la purificazione per affinità delle proteine di fusione con tag di poli-His mediante IMAC (cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati) in quanto evita la dialisi
Grazie alla loro composizione ottimizzata, le compresse mostrano eccellenti effetti di inibizione delle proteasi a serina e a cisteina e sono efficaci nel preservare le proteine​isolate da tessuti animali e vegetali, nonché da lieviti e batteri. Le compresse cOmplete, Mini, senza EDTA contengono inibitori delle proteasi sia irreversibili che reversibili. Non inibiscono le proteasi aspartiche e le metalloproteasi
Le compresse cOmplete Mini, prive di EDTA sono identiche alle compresse cOmplete Mini, l'unica differenza è che non contengono EDTA o altri agenti chelanti ( EGTA).
Specificità
Per l′inibizione di serina e cisteina ma non di metalloproteasi.
Applicazioni
Il cocktail di inibitori cOmpleteMini esente da EDTA inibisce le proteasi seriniche e cisteiniche in estratti ottenuti da cellule batteriche, di lievito, vegetali e animali.
Le compresse cOmplete Mini esenti da EDTA si utilizzano per inibire l'attività proteolitica in volumi piccoli (fino a 10 mL) nei casi cui la presenza dell'EDTA potrebbe interferire con la stabilità delle proteine (ad esempionel caso di proteine contenenti metalli) o con le analisi successive. Poiché l'EDTA interferisce con l'IMAC (cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati), nel processo di isolamento delle proteine di fusione marcate con poliistidina è consigliabile l′utilizzo delle compresse cOmplete Mini esenti da EDTA.
È necessario inibire l′attività proteolitica in un volume più grande (fino a 50 mL), si raccomanda l′uso di cOmplete esente da EDTA.
cOmpleteMini,cocktail esente da EDTA di inibitori delle proteasi usato come un componente di
  • tampone di risospensione per preparare lisati di nuclei da linee cellulari di cancro della prostata per cromatina e immunoprecipitazione di RNA
  • tampone di risospensione per estrazione di proteine da neurosfere per Western blot
  • tampone di omogeneizzazione per estrazione di proteine da campioni di ventricoli sinistri di ratti e tampone di immunoprecipitazione per cellule renali umane embrionali 293 (HEK293).
Caratteristiche e vantaggi
Le compresse di inibitori delle proteasi cOmplete Mini consentono di proteggere le proteine da un'ampia gamma di proteasi. In pochi minuti, se non viene inibita, l'attività proteolitica può degradare la proteina isolata con giorni di lavoro. Ognuna di queste comode compresse solubili in acqua contiene una miscela di inibitori delle proteasi che inibisce l'attività proteolitica nella maggior parte delle cellule: animali, vegetali, lieviti e batteri. Non richiedono di essere pesate o dosate, assicurando così risultati riproducibili.
  • Facili da usare: è sufficiente aggiungere una compressa a dissoluzione rapida nel tampone.
  • Sicure: queste compresse sono atossiche e non presentano rischi per l′operatore e per quelli che lo circondano.
  • Protezione completa: preservano istantaneamente le proteine da un'ampia gamma di proteasi.
  • Versatili: assicurano la protezione delle proteine ​negli estratti ottenuti da quasi tutti i tipi di tessuti o cellule: animali, vegetali, lieviti, batteri e funghi.
Componenti
Miscela esclusiva di vari inibitori di proteasi.
Qualità
Prestazioni analizzate su estratto pancreatico.
Stato fisico
Compresse in flaconcini di vetro
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: 1 compressa per 10 mL di soluzione di estrazione
Soluzione di lavoro: preparazione
Una compressa di cOmplete, Mini, esente da EDTA è sufficiente per l'inibizione dell'attività proteolitica in una soluzione di estrazione di 10 mL. Nel caso fosse presente un'attività proteolitica molto elevata, è consigliabile utilizzare una compressa per 7 mL di tampone di estrazione. Le compresse possono essere aggiunte direttamente al terreno di estrazione. In alternativa, è possibile preparare una soluzione madre (conc. 7X).
Preparazione della soluzione madre (conc. 7X):
Sciogliere una compressa di inibitore delle proteasi cOmplete, Mini, priva di EDTA in 1,5 mL di acqua distillata o in 1,5 mL di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): è possibile conservare la soluzione madre a 2-8°C per 1-2 settimane o per almeno 12 settimane fra -15 e -25 °C.
Ricostituzione
Sciogliere in tamponi acquosi o aggiungere direttamente al tampone di estrazione. In alternativa, preparare una soluzione madre 7x in 1,5 mL di acqua o di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0. La soluzione madre è stabile per 1-2 settimane a 2-8 °C o per almeno 12 settimane fra -15 e -25 °C; può essere utilizzata anche in soluzioni contenenti tioli a 15 a 25 °C.
Note legali
cOmplete is a trademark of Roche
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Risk SNP-mediated promoter-enhancer switching drives prostate cancer through lncRNA PCAT19
Hua JT, et al.
Cell, 174(3), 564-575 (2018)
Patrick R Punch et al.
Glycobiology, 30(7), 446-453 (2020-01-04)
High-dose irradiation poses extreme risk of mortality from acute damage to the hematopoietic compartment and gastrointestinal tract. While bone marrow transplantation can reestablish the hematopoietic compartment, a more imminent risk of death is posed by gastrointestinal acute radiation syndrome (GI-ARS)
Da Eun Kwak et al.
PloS one, 15(1), e0227618-e0227618 (2020-01-11)
Alzheimer's disease (AD) is an ageing-related neurodegenerative disease characterized and diagnosed by deposition of insoluble amyloid-β (Aβ) plaques in the brain. The plaque accumulation in the brain directly affects reduced levels of Aβ in cerebrospinal fluid (CSF) and blood, as
Junwei Zeng et al.
Nature communications, 11(1), 3990-3990 (2020-08-12)
The molecular mechanisms regulating lymphocyte homing into lymph nodes are only partly understood. Here, we report that B cell-specific deletion of the X-linked gene, Cosmc, and the consequent decrease of protein O-glycosylation, induces developmental blocks of mouse B cells. After
Donald B Jump
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 579, 375-389 (2009-09-19)
Very long chain fatty acids confer functional diversity on cells by variations in their chain length and degree of unsaturation. Microsomal fatty acid elongation represents the major pathway for determining the chain length of saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids
Articoli
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Contenuto correlato
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.