850306P
Avanti
07:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
DHPC; PC(7:0/7:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850306P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850306P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850306P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850306P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC)=O)COC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3