850305C
Avanti
06:0 PC (DHPC)
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
DHPC; 1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/6:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850305C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850305C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850305C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850305C
Concentrazione
10 mg/mL (850305C-25mg)
25 mg/mL (850305C-1g)
25 mg/mL (850305C-200mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCC)COC(=O)CCCCC
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of lipid bicelles for nuclear magnetic resonance (NMR) experiments
- to form lipid vesicles/micelles for guanosine triphosphate (GTP) hydrolysis (GTPase) assays
- in the reconstitution of p7 protein of the hepatitis C virus (p7(5a)) in bicelles
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)