Documenti fondamentali
C2432
Sigma-Aldrich
Cloroformio
contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.04
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
contiene
100-200 ppm amylenes as stabilizer
tecniche
RNA extraction: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il cloroformio è un solvente organico clorurato volatile e incolore i cui vapori producono un effetto narcotico. Il prodotto contiene amilene come stabilizzatore in quanto il cloroformio è suscettibile alla degradazione col tempo. L′amilene agisce contro i radicali liberi formati durante la decomposizione del cloroformio.
Applicazioni
Il cloroformio è stato utilizzato per l′isolamento dell′RNA nei tessuti di mammiferi.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Cloroformio EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.02431
Cloroformio
Cloroformio for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07024
Cloroformio
Cloroformio HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Sigma-Aldrich
650498
Cloroformio
Cloroformio biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
496189
Cloroformio
Cloroformio contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
319988
Cloroformio
Cloroformio for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.02444
Cloroformio
RNA Isolation from Synechocystis.
Mironov KS and. Los DA.
Bio-protocol, 5(6) (2015)
Atrial fibrosis in a chronic murine model of obstructive sleep apnea: mechanisms and prevention by mesenchymal stem cells.
Ramos P et al.
Respiratory Research, 15, 54-54 (2014)
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
Kosma DK, et al.
Bio-protocol, 5(24) (2015)
Immune activation and target organ damage are consequences of hydrodynamic treatment but not delivery of naked siRNAs in mice.
Racz Z et al.
Nucleic Acid Therapeutics, 21, 215-215 (2011)
Min Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 445, 84-92 (2015-01-18)
Phospholipids fulfill an important role in joint lubrication. They, together with hyaluronan and glycoproteins, are the biolubricants that sustain low friction between cartilage surfaces bathed in synovial fluid. In this work we have investigated how the friction force and load
Articoli
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Protocolli
Biodegradable Nanoparticle