850365P
Avanti
18:0 PC (DSPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DSPC; PC(18:0/18:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850365P-1G)
pkg of 1 × 200 mg (850365P-200MG)
pkg of 1 × 25 mg (850365P-25MG)
pkg of 1 × 500 mg (850365P-500MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the microbubble monolayer preparation for biomolecule delivery studies into protoplasts
- in the preparation of liposomes for immobilization studies
- in the generation of porphyrin-phospholipid (PoP) liposomes for irinotecan (IRT) and doxorubicin delivery
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)