850457P
Avanti
16:0-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; POPC; PC(16:0/18:1(9Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850457P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850457P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850457P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850457P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)