840475P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DOPG; PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (840475P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840475P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840475P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840475P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of giant unilamellar vesicle (GUV)
- in the preparation 200 nm large unilamellar vesicles (LUV)
- as a supplement in native macrophage membranes to generate membrane liposomes with an artificially modified electrical charge
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840475P-500MG | 4061835229048 |
840475P-200MG | 4061835229024 |
840475P-1G | 4061835229017 |
840475P-25MG | 4061835229031 |