840031P
Avanti
08:0 PS
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
PS(8:0/8:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (840031P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840031P-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840031P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H42NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-20(24)30-15-18(33-21(25)14-12-10-8-6-4-2)16-31-34(28,29)32-17-19(23)22(26)27;/h18-19H,3-17,23H2,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29);/q;+1/p-1/t18-,19+;/m1./s1
IOFLNDDTVDTSHA-VOMIJIAVSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840031P-200MG | 4061835228560 |
840031P-10MG | 4061835228553 |