840036P
Avanti
10:0 PS
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
PS(10:0/10:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (840036P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840036P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H50NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-24(28)34-19-22(20-35-38(32,33)36-21-23(27)26(30)31)37-25(29)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h22-23H,3-21,27H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33);/q;+1/p-1/t22-,23+;/m1./s1
MNHRZRUSKRPBDA-RFPXDPOKSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)