840875P
Avanti
18:1 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DOPA; PA(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (840875P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840875P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840875P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840875P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
JUKKLZHXFHPJSF-ZBFGHDQJSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- may be used in liposomes for liposome leakage assay
- may be used to create liposome template to synthesize calcium phosphate (CaP) nanoshells
- may be used as a component in liposomes/lipid bilayers
- has been used an additive in the medium of neuron-glia mixed culture to study the effects of astrocyte phospholipase D1 (PLD1) on dendritic branching
- has been used in chemiluminescent assay of cytochrome c Trp59
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840875P-1G | 4061835229222 |
840875P-200MG | 4061835229239 |
840875P-25MG | 4061835229246 |
840875P-500MG | 4061835229253 |