840027P
Avanti
E. coli PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027P, powder
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylethanolamine (E. coli)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (840027P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027P
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+/t37-/m1/s1
FHQVHHIBKUMWTI-JPPWSRCLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)