841199P
Avanti
E. coli CA
Avanti Research™ - A Croda Brand 841199P, powder
Sinonimo/i:
Cardiolipin (E. coli) (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (841199P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 841199P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)