840857C
Avanti
16:0-18:1 PA
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); POPA; PA(16:0/18:1(9Z)); 110616
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840857C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840857C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840857C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840857C
Concentrazione
10 mg/mL (840857C-25mg)
25 mg/mL (840857C-200mg)
25 mg/mL (840857C-500mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3