880150P
Avanti
14:0 PEG2000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880150P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (880150P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880150P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880150P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880150P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880150P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C125H248NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-123(127)178-120-122(181-124(128)27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)121-180-182(130,131)179-29-28-126-125(129)177-119-118-176-117-116-175-115-114-174-113-112-173-111-110-172-109-108-171-107-106-170-1
QQHAAYKTQQJGGW-YMNXLSEASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)