Documenti fondamentali
880152P
Avanti
DSG-PEG 2000
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Distearoyl-rac-glycerol-PEG2K
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C130H258O50
Numero CAS:
Peso molecolare:
2621.41
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (880152P-1g)
pkg of 5 × 1 g (880152P-5G)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOC
InChI
ZQIKJHCDBCYCSN-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (880152P-1g)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (880152P-5g)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stabilized plasmid--lipid particles containing PEG-diacylglycerols exhibit extended circulation lifetimes and tumor selective gene expression
Ambegia E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1669(2), 155-163 (2005)
Adam Zmysłowski et al.
Food chemistry, 329, 127132-127132 (2020-06-07)
It has been proven that at increased temperature, sterols can undergo various chemical reactions e.g., oxidation, dehydrogenation, dehydration and polymerisation. The objectives of this study are to prove the existence of dimers and to quantitatively analyse the dimers (3β,3'β-disteryl ethers).