880180P
Avanti
C16 PEG2000 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880180P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)2000]}
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (880180P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880180P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880180P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880180P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880180P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCC(OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O.C=C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)