840058P
Avanti
Hydro Soy PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
HSPC
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
L-α-phosphatidylcholine, hydrogenated (Soy)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (840058P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840058P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840058P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840058P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840058P-25MG | 4061835353521 |
840058P-1G | 4061835353507 |
840058P-200MG | 4061835353514 |
840058P-500MG | 4061835353538 |