Documenti fondamentali
840025C
Avanti
Heart PE
Avanti Research - A Croda Brand 840025C
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylethanolamine (Heart, Bovine)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840025C-25mg)
pkg of 5 × 4 mL (840025C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840025C
Concentrazione
10 mg/mL (840025C-25mg)
25 mg/mL (840025C-500mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
ANRKEHNWXKCXDB-BHFWLYLHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Heart PE has been used for the preparation of liposomes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025C-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Egg PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
841138P
Egg PG
Hydro Soy PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840058P
Hydro Soy PC
Phosphoinositide interactions position cGAS at the plasma membrane to ensure efficient distinction between self-and viral DNA
Barnett KC, et al.
Cell, 176(6), 1432-1446 (2019)