78830
Fenil metansolfonile fluoruro
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
αP-toluensolfonile fluoruro, Benzilsolfonile fluoruro, Fenil metilsolfonile fluoruro, PMSF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.1% water
Punto di fusione
92-95 °C
Solubilità
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?