A6150
α1-Antitrypsin from human plasma
salt-free, lyophilized powder
Sinonimo/i:
α1-Proteinase inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Forma fisica
salt-free, lyophilized powder
Concentrazione
≥60% (biuret)
tecniche
inhibition assay: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... ELA2(1991) , ELANE(1991) , SERPINA1(5265)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Enzyme Explorer Product Application Index for Elastase. Leukocyte elastase is a 29KDa serine endoprotease of the Proteinase S1 Family. It exists as a single 238 amino acid-peptide chain with four disulfide bonds.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.