A154
L-(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid, 3-Phosphono-L-alanine, L-AP3
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
N[C@@H](CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
LBTABPSJONFLPO-REOHCLBHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)