Documenti fondamentali
G3769
Sigma-Aldrich
Glutaryl-Ala-Ala-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
protease substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H36N4O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C31H36N4O7/c1-19(32-27(36)14-9-15-28(37)38)29(39)33-20(2)30(40)35-25(16-21-10-5-4-6-11-21)31(41)34-23-17-22-12-7-8-13-24(22)26(18-23)42-3/h4-8,10-13,17-20,25H,9,14-16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,37,38)
QFJWKXYGBSQMDX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Substrati
Substrate for a spectrofluorometric assay of neutral endopeptidase 24.11 (enkephalinase). It is also hydrolyzed by chymotrypsin and E. coli protease La.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.