Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
T4799
Sigma-Aldrich
Tripsina
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Sinonimo/i:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.75
Origine biologica
Porcine pancreas
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
PM
23.8 kDa
Concentrazione
25 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
7.6
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La tripsina è adatta alla disaggregazione dei tessuti in virtù della sua azione efficace e della sua tolleranza verso diversi tipi di cellule e la neutralizzazione indotta dal siero.
Applicazioni
La tripsina di pancreas porcino è stata usata per digerire le ossa di pollo. Inoltre, è stata adoperata nell′isolamento delle cellule endoteliali luteiniche.
Per la digestione dei peptidi con tripsina, utilizzare un rapporto di circa 1:100-1:20 tra tripsina e peptide. L′uso tipico di questo prodotto è nella rimozione delle cellule aderenti dalla superficie di una coltura. La concentrazione di tripsina necessaria ad allontanare le cellule dal loro substrato dipende in primo luogo dal tipo cellulare e dall′età della coltura. Le tripsine sono state usate anche per risospendere le cellule durante la coltura, nella ricerca proteomica per la digestione delle proteine e in diverse digestioni tramite gel†. Ulteriori applicazioni includono la valutazione della cristallizzazione per mezzo di tecniche basate sulle membrane e in uno studio per accertare che la presenza di trappole cinetiche può limitare i tassi di ripiegamento e le rese delle proteine.
Azioni biochim/fisiol
La tripsina scinde i peptidi dall′estremità C-terminale dei residui della lisina e dell′arginina. Se su una o l′altra estremità del sito di scissione vi è un residuo acido, la velocità dell′idrolisi della reazione si riduce, mentre la presenza di un residuo di prolina sull′estremità carbossilica del sito di scissione interrompe l′idrolisi. Il pH ottimale per l′attività della tripsina è tra 7 e 9. La tripsina è anche in grado di scindere i legami esteri e ammidici dei derivati sintetici degli aminoacidi. Alle soluzioni di tripsina si aggiunge EDTA come agente chelante che neutralizza gli ioni calcio e magnesio che coprono i legami peptidici su cui agisce la tripsina. La rimozione di questi ioni aumenta l′attività enzimatica.
Gli inibitori delle serin proteasi, inclusi tra gli altri DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotina inibiranno la tripsina
Componenti
La tripsina consiste in un polipeptide a singola catena composto da 223 residui di amminoacidi, prodotti dalla rimozione dell′esapeptide N-terminale dal tripsinogeno che viene scisso in corrispondenza del legame peptidico Lys - lle. La sequenza di amminoacidi è reticolata da 6 ponti disolfuro. Questa è la forma nativa della tripsina, la beta-tripsina. La BETA-tripsina può essere autolisata, tramite scissione in corrispondenza del residuo Lys - Ser, per produrre l′alfa-tripsina. La tripsina è un membro della famiglia delle serin proteasi.
Avvertenza
Le soluzioni in 1 mM di HCl sono stabili per un anno in aliquote conservate a -20 °C. La presenza di Ca2+ diminuisce anche l′auto-autolisi della tripsina e ne mantiene la stabilità in soluzione. La tripsina conserva inoltre la maggior parte della propria attività in 2,0 M di urea, 2,0 M di guanidina HCl o 0,1% (p/v) di SDS.
Definizione di unità
Una unità BAEE produrrà un ΔA253 di 0,001 per minuto a pH 7,6 a 25 °C, usando BAEE come substrato. Una unità BTEE = 320 unità ATEE. Volume della reazione = 3,2 mL (1 cm via luminosa).
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è una polvere liofilizzata solubile in soluzione salina bilanciata di Hank a 25 mg/mL.
Per le applicazioni che richiedono l′EDTA, la solubilizzazione della tripsina deve essere eseguita con una soluzione salina tamponata priva di Ca2+ e Mg2+.
Prodotti correlati
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Tripsina Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
Sigma-Aldrich
T8003
Tripsina
Tripsina ≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T7309
Tripsina
Tripsina suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
T8658
Tripsina
Tripsina Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
Sigma-Aldrich
T1005
Tripsina
Effects of tumor necrosis factor alpha and Interferon gamma on the viability and mRNA expression of TNF receptor type I in endothelial cells from the bovine corpus luteum
Hojo T, et al.
Journal of Reproduction and Development, 56(5), 515-519 (2010)
The development of angiotensin I-converting enzyme inhibitor derived from chicken bone protein
Animal Science Journal = Nihon Chikusan Gakkaiho, 79(1), 122-128 (2008)
Effects of storage and passage of bovine luteal endothelial cells on endothelin-1 and prostaglandin F2alpha production
Acosta TJ, et al.
Journal of Reproduction and Development, 53(3), 473-480 (2007)
Effects of tea polyphenols on the activities of ?-amylase, pepsin, trypsin and lipase (2007)
Prostaglandin F2alpha regulates the nitric oxide generating system in bovine luteal endothelial cells
Lee SH, et al.
Journal of Reproduction and Development, 55(4), 418-424 (2009)