Documenti fondamentali
S8758
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin
protease substrate, ≥98%, powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H32N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
N-Succinyl-Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin, protease substrate
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Solubilità
50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C29H32N4O8/c1-16-13-26(37)41-23-15-20(9-10-21(16)23)32-29(40)22(14-19-7-5-4-6-8-19)33-28(39)18(3)31-27(38)17(2)30-24(34)11-12-25(35)36/h4-10,13,15,17-18,22H,11-12,14H2,1-3H3,(H,30,34)(H,31,38)(H,32,40)(H,33,39)(H,35,36)
HHPVJKZZYOXPLH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Naoto Watamura et al.
Molecular psychiatry (2021-11-06)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by the deposition of amyloid β peptide (Aβ) in the brain. The neuropeptide somatostatin (SST) regulates Aβ catabolism by enhancing neprilysin (NEP)-catalyzed proteolytic degradation. However, the mechanism by which SST regulates NEP activity remains unclear.