M4507
4-Methylumbelliferyl p-trimethylammoniocinnamate chloride
powder
Sinonimo/i:
MUTMAC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
water: pyridine, 1:1: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(OC(=O)\C=C\c3ccc(cc3)[N](C)(C)C)ccc12
InChI
1S/C22H22NO4.ClH/c1-15-13-22(25)27-20-14-18(10-11-19(15)20)26-21(24)12-7-16-5-8-17(9-6-16)23(2,3)4;/h5-14H,1-4H3;1H/b12-7+;
KYYHCHQCEWDCBB-RRAJOLSVSA-N
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.