Documenti fondamentali
8.01550
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloro-2-methylpropane, tert-Butyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
208-066-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
350 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
540 °C
Potenza
2425 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-10.1 % (v/v)
Punto di fusione
-28 °C
Temp. transizione
flash point -27 °C
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
ClC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.844
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9