Documenti fondamentali
135615
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane
98%
Sinonimo/i:
2-methyl-2-bromopropane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.02
Beilstein:
1730892
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
0.5% potassium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4279 (lit.)
P. ebollizione
71-73 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
organic solvents: miscible
Densità
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromo-2-methylpropane (tert-Butyl bromide) is a versatile reactant in organic synthesis, facilitating the introduction of the tert-butyl group. It causes the massive deguanylation of guanine based-nucleosides and massive deadenylation of adenine based-nucleosides.
Applicazioni
2-Bromo-2-methylpropane was used to study the massive deadenylation of adenine based-nucleosides induced by halogenated alkanes under physiological conditions.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Deadenylation of Adenine Based-Nucleosides and Calf thymus DNA Induced by Halogenated Alkanes at the Physiological Condition.
Sherchan J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(10), 2318-2328 (2009)
Deguanylation of guanine based-nucleosides and calf thymus DNA induced by halogenated alkanes at the physiological condition.
Sherchan J and Lee E-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(12), 2318-2328 (2009)