Key Documents
C28898
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
≥99%
Sinonimo/i:
sec-Butyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CHClCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.57
Beilstein:
1718770
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. eboll.
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−140 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8