Documenti fondamentali
19780
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.57
Beilstein:
1730872
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.82 psi ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.01%
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
P. ebollizione
51-52 °C (lit.)
Punto di fusione
−25 °C (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Crotyl chloride technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Sigma-Aldrich
28115
Crotyl chloride
2-Bromobutane 98%
Sigma-Aldrich
B59500
2-Bromobutane
Bromobenzene ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16350
Bromobenzene
2-Bromopropane 99%
Sigma-Aldrich
B78114
2-Bromopropane
Biphenyl ≥99%
Sigma-Aldrich
W312908
Biphenyl
1-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01692
1-Chlorobutane
Youngseon Shim et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(9), 2637-2643 (2008-02-14)
The S(N)1 ionization reaction RX --> R(+) + X(-) for 2-chloro-2-methylpropane in ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([emim](+)P(-)(6)) is studied via molecular dynamics computer simulations. By employing a two-state valence-bond description for electronic structure variations of the reaction complex, the free
Maria C Mavroudi et al.
Electrophoresis, 35(18), 2573-2578 (2014-05-24)
The aim of the present study is the CE performance evaluation for the separation of 2-arylpropionic acid nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In particular, the separation of indoprofen, carprofen, ketoprofen, ibuprofen, and flurbiprofen was obtained by supporting the BGE either with SDS