28115
Crotyl chloride
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Sinonimo/i:
cis,trans-1-Chloro-2-butene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
~70% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
~30% 3-chloro-1-butene
Indice di rifrazione
n20/D 1.430
P. ebollizione
85-86 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 14 g/L at 20 °C
Densità
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
C\C=C\CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to investihgate the kinetics of the reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K, to probe structure-reactivity relationships
- in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?