B59497
1-Bromobutane
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Butyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
150 mmHg ( 50 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
509 °F
Limite di esplosione
2.8-6.6 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
100-104 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?