Documenti fondamentali
8.20281
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
201-151-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
160 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
17400 mg/kg LD50, oral (Rat)
17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.0-8.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
P. ebollizione
65 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-132 °C
Temp. transizione
flash point -10 °C
Solubilità
1.0 g/L
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup