Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
156671
Sigma-Aldrich
Potassio ter-butossido
greener alternative
reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Potassio ter-butilato, Potassio t-butossido
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COK
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
3556712
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 220 °C)
Saggio
≥98%
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
256-258 °C (dec.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti alternativi più ecologici che aderiscono ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è stato migliorato per offrire una maggiore efficienza catalitica. Scopri ulteriori dettagli qui.
Applicazioni
  • To synthesize aliphatic and aromatic amides from corresponding esters and amines.
  • As a base in the intramolecular cyclization of aryl ethers, amines, and amides.
  • As a catalyst to prepare styrene derivatives from aryl halides and alkenes by Mizoroki-Heck reaction.
Utilizzato per un′amidazione più ecologica degli esteri.
Amidazione di esteri assistita da ter-butossido in condizioni ecologiche
Il potassio ter-butossido può essere utilizzato come base nella ciclizzazione intramolecolare dello iodo arene per produrre benzopirano con il metodo di sintesi a microonde.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mizoroki-Heck-type reaction mediated by potassium tert-butoxide
Shirakawa E, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 123(20), 4767-4770 (2011)
"Potassium tert-Butoxide Promoted Intramolecular Arylation via a Radical Pathway"
Roman SD, et al.
Organic Letters, 13(12), 3242-3245 (2011)
tert-Butoxide-assisted amidation of esters under green conditions
Kim Bo Ram, et al.
Synthesis, 44(01), 42-50 (2012)
Hajime Ito et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(64), 8006-8008 (2012-07-10)
The regio- and diastereoselective silaboration of aromatic alkenes with a silylboron compound proceeds in the presence of a catalytic amount of potassium tert-butoxide, providing a complementary method to the corresponding transition metal-catalyzed reactions.
Aurélie Mallinger et al.
The Journal of organic chemistry, 74(3), 1124-1129 (2008-12-24)
3-Aryltetronic acids were prepared in one step by treatment of a mixture of methyl arylacetates and methyl hydroxyacetates with potassium tert-butoxide, via tandem transesterification/Dieckmann condensation. Several mushroom or lichen pigments, vulpinic acids, were synthesized from 3-(4-methoxyphenyl)tetronic acid in three steps
Protocolli
Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
156671-25G4061838742858
156671-25KG4061833509173
156671-5G4061833410028
156671-100G4061838742834
156671-10KG
156671-2.5KG4061838742841
156671-500G4061838742865