328650
Potassio t-butossido
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Potassium tert-butylate, Potassium-2-methylpropan-2-olate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: potassium
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.902 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Come catalizzatore per l′interesterificazione dell′olio di semi di colza con acetato di metile
- Per favorire i riarrangiamenti di Sommelet–Hauserdi di ilidi ottenute a partire da sali di ammonio quaternario di amminoacidi N-benzilici in condizioni blande.
- Come precursore metallorganico nella sintesi di film ferroelettrici di KNbO3 mediante deposizione chimica da fase vapore.
- Per preparare il catalizzatore e-potassioossametilpiridina
- Come base alcossido forte in funzione di reagente
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.