659878
Potassio ter-butossido
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potassio ter-butilato, Potassio t-butossido
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 220 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: potassium
Punto di fusione
256-258 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?