Documenti fondamentali
348937
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide
95%
Sinonimo/i:
Lithium 2-propanolate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
66.03
Beilstein:
3618614
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Stringa SMILE
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications