186201
Methyllithium lithium bromide complex solution
1.5 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
MeLi·LiBr, Methyllithium complex with lithium bromide, Methyllithium lithium bromide complex (1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.5 M in diethyl ether
Densità
0.852 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].[Br-].[Li]C
[Li+].[Br-].[Li]C
InChI
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?