242861
Chloroiodomethane
97%
Sinonimo/i:
Chloromethyl iodide, Iodochloromethane
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
P. ebollizione
108-109 °C (lit.)
Densità
2.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
ClCI
InChI
1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?