245585
Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Hexamethyldisilazane sodium salt solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.904 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the synthesis of N-boc-1-amino-1,3-diene derivatives from N-boc-1-amino-4-methoxy-2-alkenes via 1,4-elimination reactions.
- To deprotonate alkyl or aryl ketones to generate enolate derivatives by hydroxylation reaction.
- In the enantioselective synthesis of 1,2-amino alcohols by the reaction between various nitroalkanes and aldehydes via nitroaldol reaction promoted by bimetallic heterogeneous catalyst.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
245585-100L | |
245585-4X25ML | 4061825772592 |
245585-100ML | 4061825772578 |
245585-18L | 4061833688601 |
245585-200L | |
245585-20L | 4061837670688 |
245585-4X100ML | 4061825772585 |
245585-4X10ML | |
245585-800ML | 4061825772608 |