324671
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
95%
Sinonimo/i:
Hexamethyldisilazane potassium salt, Potassium hexamethyldisilazide
Saggio
95%
Stato
solid
Densità
0.877 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
KHMDS is a base catalyst, that shows high activity and selectivity for the alkylation of alkylpyridines.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Easily available.
- Good selectivity for the benzylic C−H bonds.
- Good reactivity for sterically crowded C−H bonds.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
324671-100G | 4061826711262 |
324671-25G | 4061826711644 |
324671-5G | 4061826711651 |