Documenti fondamentali
8.01786
Sigma-Aldrich
Bromobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
Bromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-623-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
565 °C
Potenza
2383 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.5-2.5 % (v/v)
P. ebollizione
156 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-31 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis of High-Quality Perovskite Nanocrystals: Utilizing bromobenzene for aliphatic nucleophilic substitution enabled the synthesis of high-quality cesium lead bromide perovskite nanocrystals, which are critical in optoelectronic applications (Li et al., 2019).
  • Noncatalytic Bromination of Benzene: This study demonstrated the necessary conditions for the noncatalytic bromination of benzene to produce bromobenzene, providing valuable information for industrial synthesis processes (Shernyukov et al., 2016).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.494 - 1.496
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Magnesium turnings, reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
200905
Magnesium
Magnesium chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
254118
Magnesium
Dietiletere analytical standard
Supelco
91238
Dietiletere
Dietiletere contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
296082
Dietiletere
Dietiletere for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
Supelco
1.07062
Dietiletere
Dietiletere anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
673811
Dietiletere
Magnesium powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18506
Magnesium