117811
1-Bromopentane
98%
Sinonimo/i:
n-Amyl bromide, Pentyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: miscible
Densità
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCCCCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?