Documenti fondamentali
267848
Sigma-Aldrich
3-Bromopentane
95%
Sinonimo/i:
3-Pentyl bromide
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.04
Beilstein:
1730967
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C (lit.)
Densità
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCC(Br)CC
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
VTOQFOCYBTVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Bromopentane is a glass forming liquid. The dielectric relaxation of 3-bromopentane was studied.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Wei Huang et al.
The Journal of chemical physics, 123(16), 164504-164504 (2005-11-05)
The glass-forming liquids 3-bromopentane (3BP) and 3-methylpentane (3MP) are readily miscible across the entire composition range, although their polarities differ considerably. As noted by Berberian [J. Non-Cryst. Solids 131-133, 48 (1991)], the nearly matching molar volumes makes this binary system