E14659
2-Ethyl-1-butanol
98%
Sinonimo/i:
2-Ethylbutyl alcohol, ‘Isohexylalcohol’
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
146 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(CC)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?