P8025
3-Pentanol
98%
Sinonimo/i:
sec-inact.-Pentyl alcohol, Diethyl carbinol
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
815 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. eboll.
114-115 °C/749 mmHg (lit.)
Densità
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(O)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A starting material for the preparation of liquid crystals, 1-ethylpropyl (R)-2-[4-(4′-alkoxybiphenylcarbonyloxy)-phenoxy]propionates by reacting with chiral (S)-lactic acid.
- Solvent/reductant in the catalytic deoxydehydration reaction of C4−C6 sugar alcohols into linear polyene using methyltrioxorhenium as a catalyst.
- A reactant for the synthesis of 3-(4-bromophenyloxy)pentane by reacting with 4-bromophenol via base-catalyzed Mitsunobu reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate