398268
1-Pentanol
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
572 °F
Limite di esplosione
10 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.075 meq/g acids and esters
≤0.1% carbonyl (as HCHO)
≤0.5% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
Colore
APHA: ≤30
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 22.8 g/L at 25 °C
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?